Wichtige Dokumente
1087483
USP
Calycosin-7-O-β-D-glucopyranosid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3′,7-Dihydroxy 4′-methoxyisoflavon-7-β-D-glucopyranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calycosin 7-o-β-d-glucoside
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]cc([c](c3cc2)=O)c4cc(c(cc4)OC)O
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-5-2-10(6-14(15)24)13-9-30-16-7-11(3-4-12(16)18(13)25)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChIKey
WACBUPFEGWUGPB-MIUGBVLSSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Astragalus Root Dry Extract
- Astragalus Root
- Astragalus Root Powder
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)