1041926
USP
Aprepitant-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[[(2S,3R)-2-[(1S)-1-[3,5-Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-4-morpholinyl]-methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on, 3-[[(2S,3R)-2-[(1S)-1-[3,5-Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-morpholino]-methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aprepitant
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19+,20-/m0/s1
InChIKey
ATALOFNDEOCMKK-KNMUDHKVSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable