Wichtige Dokumente
1028000
USP
Amitraz
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N′-(2,4-Dimethylphenyl)-N-{[(2,4-dimethylphenyl)-imino]-methyl}-N-methyl-methanimidamid, NSC 324552
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amitraz
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(\C=N\c1ccc(C)cc1C)\C=N\c2ccc(C)cc2C
InChI
1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3/b20-12+,21-13+
InChIKey
QXAITBQSYVNQDR-ZIOPAAQOSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Amitraz Concentrate for Dip
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)