1011890
USP
Advantame Acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Advantame Acid, N-[N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]aspartyl]phenylalanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Verfügbarkeit
not available in (Sales restrictions may apply)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable