Merck
Z777308
Supelco
SRT® SEC-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SRT® SEC-100 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
SRT®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Sepax 213100-4615
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Rechtliche Hinweise
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)