Z777008
Zenix® SEC-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Zenix® SEC-100 Gel Filtration Column, 3μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Zenix®
Mol-Gew.
100-100,000
Hersteller/Markenname
Sepax 213100-7830
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zenix User Manual
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.