Merck
Z227161
Nucleosil® CN HPLC Guard Column
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × ID:
1 cm × 4.6 mm
Partikelgröße:
5 μm
Aktive Matrixgruppe:
cyano phase
Porengröße:
100 Å
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
Nucleosil®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Kompatibilität
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)