Y0002365
Promazine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Methyl-10H-phenothiazine-10-propanamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
promazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H18N2S/c1-17-11-6-12-18-13-7-2-4-9-15(13)19-16-10-5-3-8-14(16)18/h2-5,7-10,17H,6,11-12H2,1H3
InChIKey
WOCOVPRTRIBGFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)