Wichtige Dokumente
Y0002236
Sorafenib for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sorafenibtosylat
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
sorafenib
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c2c(ccc(c2)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4cc(ncc4)C(=O)NC)Cl.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[H+]
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)