Y0002231
Prednicarbat für die Peakidentifizierung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prednicarbat, (11β)-17-[(Ethoxycarbonyl)-oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
prednicarbate
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3
InChIKey
FNPXMHRZILFCKX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)