Y0002178
Clomifene for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(4-[2-Chlor-1,2-diphenylethenyl]-phenoxy)-N,N-diethylethanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
clomifene
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl\C(=C(/c3ccc(cc3)OCCN(CC)CC)\c2ccccc2)\c1ccccc1
InChI
1S/C26H28ClNO/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-25-
InChIKey
GKIRPKYJQBWNGO-QPLCGJKRSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
ovary
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002178 | 4061841836940 |