Wichtige Dokumente
Y0002109
Pantolacton
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolacton, (+)-Pantolacton, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolacton, (R)-(−)-Pantolacton, D-(−)-Pantolacton
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
pantolactone
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
91 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChIKey
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002109 | 4054839930805 |