Wichtige Dokumente
Y0002087
Loperamid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Loperamid -hydrochlorid, 4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinbutyramid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
loperamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChIKey
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... OPRM1(4988)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002087 | |
Y0002087-Y0002087 |