Y0002077
Procaine benzylpenicillin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Penicillin G Procainsalz Monohydrat
About This Item
API-Familie
penicillin & derivatives
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2.H2O/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,14-;;/m1../s1
InChIKey
KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)