Y0000256
Paroxetin Unreinheit D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3R-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)-methyl]-4-(4-fluorphenyl)-piperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
paroxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m1./s1
InChIKey
GELRVIPPMNMYGS-SATBOSKTSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)