SU860197
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
11.6 mm
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Septumdurchm. × Dicke
9 × 1.0 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)