SU860079
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
blue polypropylene cap
red PTFE/silicone/red PTFE septum
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
9 mm
Septumdurchm. × Dicke
9 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)