Merck
SAAR5824070
Natriumnitrit
univAR
About This Item
Lineare Formel:
NaNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
reagent grade
Produktlinie
univAR
Selbstzündungstemp.
914 °F
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5824070EM)
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)