Wichtige Dokumente
SAAR5823820
Natriummetabisulfit
univAR™
Synonym(e):
Natriumdisulfit, Natriumpyrosulfit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
univAR™
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5823820EM)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChIKey
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)