Wichtige Dokumente
SAAR5822820
Natriumbicarbonat
univAR™, Sodium hydrogen carbonate
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
univAR™
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822820EM)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Dichte
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)