Merck
SAAR5041950
Kaliumcarbonat
anhydrous, univAR
About This Item
Lineare Formel:
K2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
Beilstein:
4267587
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
anhydrous
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5041950EM)
mp (Schmelzpunkt)
891 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)