Merck
SAAR4971590
Phenol Red
pH indicator
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Produktbezeichnung
Phenol Red,
Verpackung
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4971590CB)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
For laboratory use only
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)