Merck
SAAR4971000
Phenol
univAR
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
Beilstein:
969616
MDL-Nummer:
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
univAR
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4971000EM)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)