Wichtige Dokumente
SAAR4123900
Magnesiumsulfat
dry, uniLAB™
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
uniLAB™
Form
dry
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4123900EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)