Merck
SAAR3222820
Iodine
resublimed, univAR
Synonym(e):
Iodine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.81
UNSPSC-Code:
41116100
Produktlinie
univAR
Mol-Gew.
253.81 g/mol
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3222820EM)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)