Merck
SAAR2676600
Glycin
univAR
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
Beilstein:
635782
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2676600EM)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)