Merck
SAAR2675990
D-(+)-Glucose Monohydrat
univAR
Synonym(e):
Dextrose, Glucose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2675990EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)