Wichtige Dokumente
SAAR2340800
Eisen(III)-Sulfat Hydrat
uniLAB™
Synonym(e):
Eisen(III)-Sulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
uniLAB™
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2340800EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChIKey
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)