Merck
SAAR190444
Buffer solution
pH 4.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Verpackung
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190444KN)
pH-Wert
4.00
Anwendung
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)