Wichtige Dokumente
SAAR1524500
Calciumcarbonat
univAR™
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
univAR™
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524500EM)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)