Merck
SAAR1202000
Auramin O
Synonym(e):
4,4′-(Imidocarbonyl)-bis-(N,N-dimethylanilin) -monohydrochlorid, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.83
Farbindexnummer:
41000
Beilstein:
4030061
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Verpackung
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
mp (Schmelzpunkt)
>250 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChIKey
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For laboratory use only
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)