PTCO500
Pt-Co/Hazen/APHA-Farbreferenzstandard
stock solution, ASTM D 1209 (ASTM colour 500)
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ASTM® D 1209
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Certified under ISO 9001 Quality management system
- Absorbance values within the ASTM D1209-05 (2011) range
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards
- Provided in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PTCO500-500ML | 4065269252306 |