Wichtige Dokumente
PHR9097
4-[4-[4-(Diphenylmethylen)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethylphenylessigsäure
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Fexofenadine impurity G (PhEur), 2-[4-[-4-[4-(Diphenylmethyliden)-piperidin-1-yl]-1-hydroxybutyl]-phenyl]-2-methylpropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C(C)(C)C(C=C1)=CC=C1C(O)CCCN(CC2)CCC2=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable