Wichtige Dokumente
PHR9043
α,α-Diphenyl-4-piperidinmethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Diphenyl(piperidin-4-yl)-methanol, Fexofenadine impurity E (PhEur), Terfenadine Impurity I (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
API-Familie
fexofenadine
Produktlinie
TraceCERT®
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3CCNCC3
InChI
1S/C18H21NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17,19-20H,11-14H2
InChIKey
ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)