Wichtige Dokumente
PHR9035
4-Isopropyl-phenol
reference material
Synonym(e):
4-(1-Methylethyl)-phenol, Propofol impurity H, p-Cumenol
About This Item
Qualität
reference material
Dampfdichte
>1 (vs air)
API-Familie
propofol
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
212-213 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9035-50MG | 4061841408109 |