Wichtige Dokumente
PHR9026
1,2,4-Triazol
reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
fluconazole, letrozole
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
InChIKey
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)