Wichtige Dokumente
PHR9002
1-[(2RS)-2-(Benzyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)-ethyl]-1H-imidazoliumnitrat
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Miconazole Nitrate impurity H (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
API-Familie
miconazole
Produktlinie
TraceCERT®
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=CC=C2)CN3C=NC=C3.[O-][N+](O)=O
InChIKey
LWUSMMBQCGNXTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9002-100MG |