Wichtige Dokumente
PHL89745
Oridonin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Isodonol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1[C@]2([C@]43[C@H]([C@]5([C@H]([C@@H]2O)C(CC[C@@H]5O)(C)C)C1)CC[C@H]([C@H]4O)C(=C)C3=O)O
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
InChIKey
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)