Wichtige Dokumente
PHL89735
Eugenol-methylether
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Allyl-1,2-dimethoxy-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)