Wichtige Dokumente
PHL89544
Isoliquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on, 4,2′,4′-Trihydroxychalkon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
InChIKey
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)