Wichtige Dokumente
PHL89292
Xanthohumol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(E)-1-[2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-propenon, 2′,4,4′-Trihydroxy-6′-methoxy-3′-prenylchalcon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(O)c(C\C=C(/C)C)c(O)c1C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)4-10-16-18(24)12-19(26-3)20(21(16)25)17(23)11-7-14-5-8-15(22)9-6-14/h4-9,11-12,22,24-25H,10H2,1-3H3/b11-7+
InChIKey
ORXQGKIUCDPEAJ-YRNVUSSQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89292-10MG |