Wichtige Dokumente
PHL89271
Sabinylacetat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
cis-Sabinylacetat, (1S,3R,5S)-1-Isopropyl-4-methylenbicyclo[3.1.0]hex-3-yl-acetat, (1S,3R,5S)-4-Methylen-1-(1-methylethyl)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol-3-acetat, Sabinylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)12-5-10(12)8(3)11(6-12)14-9(4)13/h7,10-11H,3,5-6H2,1-2,4H3/t10-,11-,12+/m1/s1
InChIKey
PBWRFXQNNGSAQG-UTUOFQBUSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)