Wichtige Dokumente
PHL89266
Rosmarinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-oxypropionsäure, 3,4-Dihydroxycinnaminsäure (R)-1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChIKey
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89266-20MG |