Wichtige Dokumente
PHL89257
α-Pinen
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(±)-2-Pinen, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
491 °F
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)