Wichtige Dokumente
PHL89169
11-Keto-β-boswellinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
11-Oxo-β-boswellinsäure, 3α-Hydroxy-11-oxo-urs-12-en-24-säure, KBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@](CC[C@]3(C)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC3)(C)C4=C5)(C)[C@]2([H])C5=O)([H])[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-17-8-11-26(3)14-15-28(5)19(23(26)18(17)2)16-20(31)24-27(4)12-10-22(32)30(7,25(33)34)21(27)9-13-29(24,28)6/h16-18,21-24,32H,8-15H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,21-,22-,23+,24-,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChIKey
YIMHGPSYDOGBPI-YZCVQEKWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)