Wichtige Dokumente
PHL86350
Cinnamtannin B1
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(O)C=CC([C@H]2OC(C3=C(O[C@]4(C5=CC(O)=C(O)C=C5)OC6=C(C(O)=CC(O)=C6)[C@]3([C@H]4O)[H])C=C7O)=C7[C@H](C8=C(O[C@H](C9=CC=C(O)C(O)=C9)[C@H](O)C%10)C%10=C(O)C=C8O)[C@H]2O)=C1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)