Wichtige Dokumente
PHL86134
Quercetin-3-robinosid-7-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-robinosid-7-glucosid, Quercetin 3-rhamnogalactosid-7-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
O=C1C2=C(O)C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=C1O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@H]6[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O6)O5
InChI
1S/C33H40O21/c1-9-19(38)23(42)26(45)31(49-9)48-8-17-21(40)25(44)28(47)33(53-17)54-30-22(41)18-14(37)5-11(50-32-27(46)24(43)20(39)16(7-34)52-32)6-15(18)51-29(30)10-2-3-12(35)13(36)4-10/h2-6,9,16-17,19-21,23-28,31-40,42-47H,7-8H2,1H3/t9-,16+,17+,19-,20+,21-
InChIKey
SPUFXPFDJYNCFD-MSLGMOTCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)