PHL85781
Turkesteron
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(2β,3β,5β,11β,22R)-2,3,11,14,20,22,25-Heptahydroxycholest-7-en-6-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O)C[C@@]2(C)[C@@](C(C=C3[C@]2([H])[C@H](O)C[C@@]4(C)[C@]3(CC[C@]4([H])[C@@]([C@H](O)CCC(O)(C)C)(C)O)O)=O)([H])C1
InChI
1S/C27H44O8/c1-23(2,33)8-7-21(32)26(5,34)20-6-9-27(35)15-11-16(28)14-10-17(29)18(30)12-24(14,3)22(15)19(31)13-25(20,27)4/h11,14,17-22,29-35H,6-10,12-13H2,1-5H3/t14-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,24-,25+,26+,27+/m0/s1
InChIKey
WSBAGDDNVWTLOM-XHZKDPLLSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)