Wichtige Dokumente
PHL84190
Glucofrangulin B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C[C@]([C@@](C1)(O)CO)(Oc2cc3c(c(c2)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)C(=O)c4c(cc(cc4O)C)C3=O)O
InChI
1S/C26H28O14/c1-10-2-12-17(14(29)3-10)21(32)18-13(19(12)30)4-11(40-26(36)9-37-8-25(26,35)7-28)5-15(18)38-24-23(34)22(33)20(31)16(6-27)39-24/h2-5,16,20,22-24,27-29,31,33-36H,6-9H2,1H3/t16-,20-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChIKey
SOAOUDVXSAIAHD-XXLFKDOXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)