Wichtige Dokumente
PHL84142
Cimicifugasäure B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(2R,3S)-2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)-methyl]-2-hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-oxy]-butandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H20O11/c1-31-16-6-3-11(8-15(16)24)4-7-17(25)32-18(19(26)27)21(30,20(28)29)10-12-2-5-13(22)14(23)9-12/h2-9,18,22-24,30H,10H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b7-4+/t18-,21-/m1/s1
InChIKey
YVHLLZXSGPDXOA-ZHBFVYIWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)